Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor och flaskor
Produktkod. 10434292 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Produktkod. 10434292
Brand: DWK Life Sciences 223761
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa flaskor har exceptionell väggstyrka och överlägsen värme- och kemisk tolerans
Idealisk för lång- och korttidsförvaring av prover och vaccin/injicerbara läkemedelsbehållare.
  • Klart borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1 krav
  • Bärnstensfärgad borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1 krav
  • Krymplindade partitionerade moduler minskar brott
Uppfyllande
Uppfyll kraven för klass A i USAs farmakopé för typ I-glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,34 oz., 10 ml
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Kapacitet (engelska) 0,34 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 0,98 tum
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 54 mm
Höjd (engelska) 2,12 tum.
Diameter (metrisk) 25 mm