Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor och flaskor
Produktkod. 10453712 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Antal per förpackning:
144/Pk.
288/Pk.
Diameter (metrisk):
15.6 x 36 mm
23 x 47 mm
25 x 54 mm
32 x 58 mm
37 x 62 mm
37 x 63 mm
41 x 91 mm
43 x 73 mm
52 x 95 mm
54 x 107 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Antal per förpackning Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10453712 20 mL Klart 288/Pk. 32 x 58 mm Paket med 288
11591165 2 mL Klart 288/Pk. 15.6 x 36 mm Paket med 288
10520853 5 mL Klart 288/Pk. 23 x 47 mm Paket med 288
10424292 5 mL Bärnsten 288/Pk. 23 x 47 mm Paket med 288
10768134 10 mL Klart 288/Pk. 25 x 54 mm Paket med 288
10434292 10 mL Bärnsten 288/Pk. 25 x 54 mm Paket med 288
10600173 20 mL Bärnsten 288/Pk. 32 x 58 mm Paket med 288
10071392 30 mL Bärnsten 288/Pk. 37 x 62 mm Paket med 288
10632973 30 mL Klart 288/Pk. 37 x 63 mm Paket med 288
10464672 50 mL Bärnsten 288/Pk. 43 x 73 mm Paket med 288
10642973 50 mL Klart 288/Pk. 43 x 73 mm Paket med 288
10235262 60 mL Klart 144/Pk. 41 x 91 mm Paket med 144
10011422 100 mL Bärnsten 144/Pk. 52 x 95 mm Paket med 144
10021362 100 mL Klart 144/Pk. 52 x 95 mm Paket med 144
10071382 125 mL Klart 144/Pk. 54 x 107 mm Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10453712 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 223742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6140.00 SEK
    5211.76 SEK / Paket med 288
    Save 928.24 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Flaskor erbjuder exceptionell väggstyrka och överlägsna toleranser för värme och kemikalier
  • Idealiskt för lång- och korttidsförvaring av prover samt vaccin-/injektionsbehållare
  • Klart borosilikatglas uppfyller USP krav av typ 1
  • Bärnstensborosilikatglas uppfyller USP krav av typ 1
  • Plastförpackade partitionerade moduler minskar brott
Uppfyllande
Uppfyll kraven för klass A i USAs farmakopé för typ I-glas.
Specifikationer
Kapacitet 0,7 oz., 20 ml
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,25 tum.
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 288/Pk.
Kvantitet 288/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Mun Smal
Höjd (metrisk) 58 mm
Höjd (engelska) 2,28 tum.
Diameter (metrisk) 32 x 58 mm
Kapacitet (engelska) 0,7 oz.
Form Rund
Produkttyp Serumflaska