Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor och flaskor
Produktkod. 10464672 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg unitSize
10464672 50 mL Bärnsten Paket med 288
11591165 2 mL Klart Paket med 288
10520853 5 mL Klart Paket med 288
10424292 5 mL Bärnsten Paket med 288
10768134 10 mL Klart Paket med 288
10434292 10 mL Bärnsten Paket med 288
10453712 20 mL Klart Paket med 288
10600173 20 mL Bärnsten Paket med 288
10071392 30 mL Bärnsten Paket med 288
10632973 30 mL Klart Paket med 288
10642973 50 mL Klart Paket med 288
10235262 60 mL Klart Paket med 144
10011422 100 mL Bärnsten Paket med 144
10021362 100 mL Klart Paket med 144
10071382 125 mL Klart Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10464672 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 223764
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa flaskor har exceptionell väggstyrka och överlägsen värme- och kemisk tolerans
Idealisk för lång- och korttidsförvaring av prover och vaccin/injicerbara läkemedelsbehållare.
  • Klart borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1 krav
  • Bärnstensfärgad borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1 krav
  • Krymplindade partitionerade moduler minskar brott
Uppfyllande
Uppfyll kraven för klass A i USAs farmakopé för typ I-glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1,7 oz., 50 ml
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,69 tum.
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 73 mm
Höjd (engelska) 2,87 tum.
Diameter (metrisk) 43 mm