Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Shakerflaskor Med Tre Bafflar
Autoklaverbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav.
1045.00 SEK - 1990.00 SEK
Specifikationer
Beskrivning Stil: Shaker
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Orbital eller fram- och återgående shakers
Hals stil Nypt
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Se fler specifikationer
Produkter 6
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11521275
Visa dokument
DWK Life Sciences
353257
125 mL
1075.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
11531275
Visa dokument
DWK Life Sciences
353259
250 mL
1045.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till  224.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-01-2026
Lägg i varukorgen
11551275
Visa dokument
DWK Life Sciences
353264
1000 mL
1255.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-01-2026
Lägg i varukorgen
11541275
Visa dokument
DWK Life Sciences
353262
500 mL
1195.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-01-2026
Lägg i varukorgen
11561275
Visa dokument
DWK Life Sciences
353266
2000 mL
1990.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 01-09-2025
Lägg i varukorgen
11511275
Visa dokument
DWK Life Sciences
353255
50 mL
1065.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-01-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • För användning med orbital- eller fram- och återgående shakers
  • Bafflar förbättrar luftning och blandning för mikrobiella och bakteriella kulturer
  • Brottsäker läpp för användning med propp, bomullsplugg eller filmskydd
  • Designad med klämd hals för att minska stänk på flaskor med 4 bafflar
Specifikationer
Specifikationer
Stil: Shaker
Orbital eller fram- och återgående shakers
Autoklaveringsbar
Borsilikatglas
Nypt
Snopen
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Shakerflaskor Med Tre Bafflar