Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet extraktionsapparat med standard koniska slipade leder
Produktkod. 12684823 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
Trådstorlek:
34/45
45/50
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek Förpackningsstorlek
12684823 250 ml 45/50 Varje
12674823 125 ml 34/45 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12684823 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 416005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8463.00 SEK
    8039.26 SEK / Paket med 1
    Save 423.74 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
För kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
  • Tillverkad av lågextraherbart borosilikatglas
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet extraktionsapparat
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Material Borsilikatglas
Inkluderar Standard avsmalnande skarvar, 15 ml graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma, nr 5 silikonpropp
För användning med (applikation) Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad ASTM E 438
Trådstorlek 45/50
Standard konisk fog 24/40