Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet extraktionsapparat med standard koniska slipade leder
Produktkod. p-3304065 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
Trådstorlek:
34/45
45/50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12674823
Brand: DWK Life Sciences 416000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
  • Tillverkad av lågextraherbart borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet extraktionsapparat
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Material Borsilikatglas
Inkluderar Standard avsmalnande skarvar, 15 ml graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma, nr 5 silikonpropp
För användning med (applikation) Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad ASTM E 438
Trådstorlek 34/45
Standard konisk fog 24/40