Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Exemplar av fraktflaskor
Produktkod. 12402591 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12402591 125 mL Paket med 24
1 options
Produktkod. 12402591 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 221624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1401.75 SEK
    1327.34 SEK / Paket med 24
    Save 74.41 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Bred mun är idealisk för provtagning
  • Wide mouth opening ideal for easy specimen collection and transfer
  • Designed for reliable specimen shipping and containment
  • Manufactured by DWK Life Sciences under the Wheaton brand
  • Suitable for diagnostic and clinical laboratory applications
Uppfyllande
Möter USP Typ III krav.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Diameter (engelska) 51 cm
Material Glas
Mun Bred
Höjd (metrisk) 102 mm
Höjd (engelska) 40,1 tum.
Stängningsmaterial Gummi
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Produkttyp Bottle