Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: 2-bensproppar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Produkttyp:
2-Leg Lyophilization Stopper
2-bens lyofiliseringspropp; Butylgummi
Rak pluggstoppare
Material:
Butylgummi
Chlorobutyl Isoprene Blend
Gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Ge lufttäta överdrag
- Flange-type, straight plug stoppers are secured with aluminum crimp seals (06-406-11B)
- Three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications (06-447E, 06-451-56)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| För användning med (applikation) | Lyophilization |
| För användning med (utrustning) | Fits 13mm I.D., 20mm O.D. mouth of serum bottles and vials |
| Hårdhet | 50 Durometer |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Gray |
| Diameter (metrisk) Botten | 13 mm |
| Material | Chlorobutyl Isoprene Blend |
| Produkttyp | 2-Leg Lyophilization Stopper |