Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vial File™ Förvaringssystem med plastflaskor
Produktkod. 11769685 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material:
LDPE
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11769685 LDPE Paket med 40
1 options
Produktkod. 11769685 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1303.50 SEK
    1179.56 SEK / Paket med 40
    Save 123.94 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Innehåller 40 3mL LDPE (Low-Density Polyethylene) flaskor
Monteras med droppspets och lock fäst på flaskan
  • Genomsnittlig droppstorlek är 44
  • Höjd: 49 mm (1,93 tum)
  • Diameter: 14 mm (0,55 tum)
  • Kapacitet: 3 ml (0,1 oz.)
  • Trådfinish: 8-425
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Färg Natural
Material LDPE
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Narrow
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 0.1 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Dispensing Bottle