Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropen kapsyler med öppen topp m/PTFE Faced silikonfoder för E-Z Ex-Traction™ Vials
Lämplig för förvaring och inneslutning av flyktiga lösningsmedel, känsliga föreningar eller frätande kemikalier
2658.62 SEK - 11941.51 SEK
Specifikationer
| Färg | Vitt |
|---|---|
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | Glasflaska eller injektionsflaska |
| Förslutningsfoder | PTFE/silikon |
| Produktkod | Brand | Halsfinish | nr per ärende | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Halsfinish | nr per ärende | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
10725373
|
DWK Life Sciences
W240840 |
13-425 | 250 Cs. |
3200.00 SEK 3062.86 SEK / Paket med 250 Spara 137.14 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 27-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10526863
|
DWK Life Sciences
W240841 |
13-425 | 1000 Cs. |
11530.00 SEK 11050.54 SEK / Paket med 1000 Spara 479.46 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 27-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10048272
|
DWK Life Sciences
W240842 |
15-425 | 250 Cs. |
3510.00 SEK 3360.08 SEK / Paket med 250 Spara 149.92 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 27-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10139822
|
DWK Life Sciences
W240843 |
15-425 | 1000 Cs. |
12455.00 SEK 11941.51 SEK / Paket med 1000 Spara 513.49 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 27-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10556863
|
DWK Life Sciences
W240844 |
22-400 | 100 Cs. |
2775.00 SEK 2658.62 SEK / Paket med 100 Spara 116.38 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 11-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10119922
|
DWK Life Sciences
W240845 |
22-400 | 500 Cs. |
11930.00 SEK 11436.39 SEK / Paket med 500 Spara 493.61 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 27-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10785553
|
DWK Life Sciences
W240846 |
24-400 | 100 Cs. |
2775.00 SEK 2658.62 SEK / Paket med 100 Spara 116.38 SEK 4% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10557833
|
DWK Life Sciences
W240847 |
24-400 | 500 Cs. |
12320.00 SEK 11808.39 SEK / Paket med 500 Spara 511.61 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 27-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
Lämplig för förvaring och inneslutning av flyktiga lösningsmedel, känsliga föreningar eller frätande kemikalier
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
| Vitt | |
| ISO 9001 | |
| PTFE/silikon |
| Polypropen | |
| Glasflaska eller injektionsflaska | |
| Autoklaveringsbar |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropen kapsyler med öppen topp m/PTFE Faced silikonfoder för E-Z Ex-Traction™ Vials