Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flaskor med bred mun och slipade glasproppar
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Bred mun idealisk för fasta ämnen och trögflytande vätskor
- Lätt att rengöra
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,5 tum |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 175 mm |
| Höjd (engelska) | 6,8 tum |
| Stängningsstorlek | 45/27 mm |
| Diameter (metrisk) | 89 mm |
| Förslutningstyp | Propp |
| Visa mer |