Läs mer
Karl Hecht™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och skruvlock
Produktkod. 10013631
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
200 mL
Stängningsstorlek:
GL 40
GL 55
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10013631 125 mL GL 40 Varje
11341535 200 mL GL 55 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10013631 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41325036
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försedd med ett värmebeständigt skruvlock för säker stängning.
  • Bärnstensfärgat glas för att skydda ljuskänsligt innehåll
  • Skruvlock är värmebeständiga upp till 110 °C
  • Bred hals för enkel åtkomst till innehållet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Lagring av ljuskänsligt innehåll
Material Glas
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsstorlek GL 40
Förslutningstyp Skruvlock