Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgad glaspackare med bred mun och förslutning
Beskrivning
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs med Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgade glaspackare med bred mun. Förpackare finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
- Amber Typ III soda-lime glasburk; rekommenderas för ljuskänsliga prover
- PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
- Storlekarna sträcker sig från 60 till 2500 ml
- Förslutningar monterade på flaskor
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje burk är individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
- Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner hos certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Certifieringsparametrar | Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Amber Glas Packer |
| Diameter (engelska) Inre | 1,63 tum. |
| Diameter (engelska) | 3,18 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 cm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Visa mer |