Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgad glaspackare med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15272200
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Obearbetad
Stängningsstorlek:
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
70-400 mm
nr per ärende:
4
6
12
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Produktkod. 15272200
Brand: Thermo Scientific™ 2410950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs med dessa bärnstensfärgade glaspackare med bred mun.
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs med Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgade glaspackare med bred mun. Förpackare finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Amber Typ III soda-lime glasburk; rekommenderas för ljuskänsliga prover
  • PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
  • Storlekarna sträcker sig från 60 till 2500 ml
  • Förslutningar monterade på flaskor
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje burk är individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner hos certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 950 ml
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Certifieringsparametrar Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, O och G, DRO, TPH, metaller
Färg Bärnsten
Beskrivning Amber Glas Packer
Diameter (engelska) Inre 1,63 tum.
Diameter (engelska) 3,89 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 12
Ersättningsförslutning B167-5300BL
Stängningsfärg Vitt
Nivå Bearbetas
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 33,8 oz.
Volym (metrisk) Brätt 999 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade burkar uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB:er och metallanalyser, olja och fett, organiska dieselprodukter och THP enligt EPA 1664; tillverkas under en ISO certifierad kvalitetsledning
Mun Bred
Höjd (metrisk) 178 mm
Produkttyp Amber Packer flaska
Höjd (engelska) 16,9 cm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 99 mm
Förslutningstyp Stängd lock