Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgad glaspackare med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16439449
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Obearbetad
Stängningsstorlek:
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
70-400 mm
nr per ärende:
4
6
12
24
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Nivå Stängningsstorlek nr per ärende unitSize
16439449 60 mL Bearbetas 33-400 mm 24 -
15259079 60 mL Obearbetad 33-400 mm 24 Paket med 24
15399550 60 mL Certifierad 33-400 mm 24 Paket med 24
15265802 120 mL Certifierad 38-400 mm 12 Paket med 12
15299079 250 mL Obearbetad 45-400 mm 12 Paket med 12
15239089 500 mL Obearbetad 53-400 mm 12 Paket med 12
13224570 500 mL Certifierad 53-400 mm 12 Paket med 12
15272200 950 mL Bearbetas 53-400 mm 12 Paket med 12
15788128 950 mL Certifierad 53-400 mm 12 -
15798128 1250 mL Certifierad 70-400 mm 6 -
15708138 2500 mL Certifierad 70-400 mm 4 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 16439449 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 2410060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1499.68 SEK
    990.09 SEK / Paket med 24
    Save 509.59 SEK
    33% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Add to basket
Add to basket
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs med dessa bärnstensfärgade glaspackare med bred mun.
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs med Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgade glaspackare med bred mun. Förpackare finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Amber Typ III soda-lime glasburk; rekommenderas för ljuskänsliga prover
  • PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
  • Storlekarna sträcker sig från 60 till 2500 ml
  • Förslutningar monterade på flaskor
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje burk är individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner hos certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Certifieringsparametrar Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller
Färg Bärnsten
Beskrivning Amber Glas Packer
Diameter (engelska) Inre 1 tum
Diameter (engelska) 1,73 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.5 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 24
Ersättningsförslutning B167-3300BL
Stängningsfärg Vitt
Nivå Bearbetas
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 2,4 oz.
Volym (metrisk) Brätt 70 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade burkar uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB:er och metallanalyser; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Mun Bred
Höjd (metrisk) 75 mm
Produkttyp Amber Packer flaska
Höjd (engelska) 2,95 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 44 mm
Förslutningstyp Stängd lock