Läs mer
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Höjd (metrisk):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Beskrivning
- Transparent
- Non-porous
- Conical neck
- Screw cap
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 50 mL |
| Färg | White |
| Diameter (metrisk) Inre | 25 mm |
| Förpackning | Individually |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Förslutning ingår | Yes |
| Disponibel | Reusable |
| Graderad | No |
| Mun | Threaded |
| Visa mer |