Läs mer
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Produktkod. 10135061
Höjd (metrisk):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Produktkod. 10135061
Brand: BOLA A10303
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
  • Transparent
  • Non-porous
  • Conical neck
  • Screw cap
Specifikationer
Kapacitet 50 mL
Färg Transparent
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Förpackning Individually
Sterilitet Non-sterile
Certifikat och efterlevnad FDA
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Threaded
Form Cylindrical
Höjd (metrisk) 94 mm
Förslutningsfoder Unlined
Stängningsstorlek S28
Autoklaveringsbar Autoclavable