Läs mer
Buerkle™ Behållare med bred mun, HDPE
Produktkod. p-7084527 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Håll behållaren upprätt vid transport av vätskor!
Produktkod. 10798164
Brand: Buerkle™ 14061005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll behållaren upprätt vid transport av vätskor!
Behållarna med bred mun, HDPE är för förvaring eller transport av vätskor, pulver eller granulat. Behållarna är gjorda av HDPE.
  • Förvaringsbehållare
  • Tillverkad av HDPE
  • För vätskor, pulver eller granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 5 L
Kapacitet (metrisk) 5 L
Kapacitet (engelska) 1,32 gal.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Behållare med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 110 mm
För användning med (applikation) Lagring eller transport av vätskor, pulver eller granulat
Inkluderar Skruvlock
Material HDPE
Kvantitet Varje
Genomskinlighet Ja
Stängningsfärg Genomskinlig
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 250 mm
Produkttyp Behållare med bred mun
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 110 mm
Diameter (metrisk) 192 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras