Läs mer
Thermo Scientific™ Wide-Mooth HDPE Packers med förslutning
Beskrivning
Välj dessa behållare för att samla upp vatten, lakvatten och andra flytande, halvflytande eller viskösa prover som ska analyseras för oorganiska spåranalyter. Thermo Scientific™ Wide-Mouth HDPE Packers möjliggör enkel fyllning och provhämtning. Tillgänglig i små kvantiteter labbförpackningar eller högre ekonomi bulkförpackningar. Certifierad för att uppfylla EPA Performance Based Specifications för metaller, cyanid och fluoridanalyser eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
- HDPE-behållare med vit LDPE-fodrad polypropenlock
- Kapsyler monterade på behållare
- Bred mun för enkel fyllning och provtagning
- Rekommenderas för insamling av flytande, halvflytande och viskösa prover
- Tillgänglig bulkpackad för extra ekonomi
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Obehandlad behållare levereras monterad och redo för din egen rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Certifieringsparametrar | Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | HDPE Packer |
| Diameter (engelska) Inre | 1,75 tum |
| Diameter (engelska) | 2,79 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.45 cm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 24 |
| Visa mer |