Läs mer
Thermo Scientific™ Wide-Mooth HDPE Packers med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521704
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2000 mL
Nivå:
Certifierad
Obearbetad
nr per ärende:
6
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 17380540
Brand: Thermo Scientific™ 3120500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa behållare för att samla upp vatten, lakvatten och andra flytande, halvflytande eller viskösa prover som ska analyseras för oorganiska spåranalyter.
Välj dessa behållare för att samla upp vatten, lakvatten och andra flytande, halvflytande eller viskösa prover som ska analyseras för oorganiska spåranalyter. Thermo Scientific™ Wide-Mouth HDPE Packers möjliggör enkel fyllning och provhämtning. Tillgänglig i små kvantiteter labbförpackningar eller högre ekonomi bulkförpackningar. Certifierad för att uppfylla EPA Performance Based Specifications för metaller, cyanid och fluoridanalyser eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • HDPE-behållare med vit LDPE-fodrad polypropenlock
  • Kapsyler monterade på behållare
  • Bred mun för enkel fyllning och provtagning
  • Rekommenderas för insamling av flytande, halvflytande och viskösa prover
  • Tillgänglig bulkpackad för extra ekonomi
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Obehandlad behållare levereras monterad och redo för din egen rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Certifieringsparametrar Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor
Färg Naturlig
Beskrivning HDPE Packer
Diameter (engelska) Inre 1,75 tum
Diameter (engelska) 2,79 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.45 cm
Material HDPE
nr per ärende 24
Förpackning Fall av 24
Ersättningsförslutning 067-5300WBP
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifierad Metaller; Cyanid; Fluorid; Andra oorganiska ämnen
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 17,7 oz.
Volym (metrisk) Brätt 524 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Form Rund
Höjd (metrisk) 152 mm
Höjd (engelska) 5,98 tum
Förslutningsfoder Skum/LDPE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 71 mm