Läs mer
Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun
Beskrivning
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon ™polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
- Hög klarhet, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
- Läcksäker, linerfri design
- Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel hällning
- Kraftig och mycket hållbar i användning
- Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
- God kemikaliebeständighet
- Autoklaverbar vid 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Vätskelagring, mediaberedning och provtagningsapplikationer |
| Material | Polypropen |
| Hals-ID (metrisk) | 55 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Genomskinlighet | Hög klarhet |
| Liner material | Ofodrad |
| Certifikat och efterlevnad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Visa mer |