Beskrivning
- Fyrkantig flaska av polypropen
- 500 ml
- Set med 2 delar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Fyrkantig flaska med bred mun |