Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rund flaska med bred mun, HDPE, PP/skummad PE fodrad lock
Produktkod. 12407381 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
3840 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 12407381
Brand: DWK Life Sciences W209679
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE-flaskor med bred mun med eller utan påsatta lock finns tillgängliga i en mängd olika storlekar, från 30 ml till 3 840 ml.
  • High Density Polyethylene (HDPE) i en naturlig färg
  • Ger god kemikaliebeständighet
  • Utan lock eller levereras med förmonterade vita polypropenskruvlock med PE-foder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3840 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Kvantitet 4/Fall
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Produkttyp Förvaringsburk
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen