Läs mer
Cole Parmer™ Provbehållare med bred mun
Produktkod. 11848651 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
480 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11848651 480 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 11848651 Leverantör Cole Parmer™ Leverantörsnummer 0610150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt att använda, kemiskt resistenta polypropenbehållare med bred mun.
  • Kemiskt resistent.
  • Polypropylen (PP) konstruktion.
  • Vita, PP, linerless lock.
  • Autoklaverbar.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Färg Genomskinligt
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 89 mm
Diameter (metrisk) 8.9 cm
Förslutningstyp Lock