Läs mer
Thermo Scientific™ Septaburkar med bred mun
Beskrivning
Använd EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder vid användning Thermo Scientific™ Septaburkar med bred mun. Tillgängliga som klart eller bärnstensfärgat soda-limeglas av typ III, rekommenderas för EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder. Open-top cap är utrustad med ett genomborrbart PTFE-faced silikon septum. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
- Typ III soda-lime glasflaska, klar eller bärnsten
- Bärnstensfärgade burkar rekommenderas för ljuskänsliga analyter
- Vit polypropenlock med bunden PTFE-belagd silikonsepta
- Kapsyler monterade på flaskor
- Design med bred mun är idealisk för jordprover och trögflytande vätskor
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
- Spånskiva avdelare hjälper till att skydda burkar från brott; kräver ytterligare överpackning för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner för certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; kräver ytterligare överpackning för frakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Certifieringsparametrar | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | I-Chem 60 ml Klar kort SS-burk med 0,060 tum Septum obehandlad |
| Diameter (engelska) | 2,16 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,2 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30.5 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| nr per ärende | 24 |
| Show More |