Läs mer
Thermo Scientific™ Septaburkar med bred mun
Produktkod. 16610143
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Nivå:
Bearbetad
Certifierad
Obearbetad
Obehandlad
nr per ärende:
12
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Nivå nr per ärende Förpackningsstorlek
16610143 125 mL Klart Obearbetad 24 -
13455399 60 mL Klart Certifierad 24 Paket med 24
15338167 60 mL Klart Obearbetad 24 Paket med 24
15611729 60 mL Bärnsten Bearbetad 24 -
16373528 125 mL Klart Certifierad 24 Paket med 24
16867356 250 mL Klart Certifierad 12 -
15297213 250 mL Klart Obehandlad 12 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16610143 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S1200125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 SEK
    1292.92 SEK / Paket med 24
    Save 432.08 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Tillämpa EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder när du använder dessa bredmunnande, typ III soda-lime glas septaburkar, som finns tillgängliga som klara eller bärnstensfärgade.
Använd EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder vid användning Thermo Scientific™ Septaburkar med bred mun. Tillgängliga som klart eller bärnstensfärgat soda-limeglas av typ III, rekommenderas för EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder. Open-top cap är utrustad med ett genomborrbart PTFE-faced silikon septum. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Typ III soda-lime glasflaska, klar eller bärnsten
  • Bärnstensfärgade burkar rekommenderas för ljuskänsliga analyter
  • Vit polypropenlock med bunden PTFE-belagd silikonsepta
  • Kapsyler monterade på flaskor
  • Design med bred mun är idealisk för jordprover och trögflytande vätskor
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelare hjälper till att skydda burkar från brott; kräver ytterligare överpackning för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner för certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; kräver ytterligare överpackning för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Certifieringsparametrar Hold (Håll)
Färg Klart
Beskrivning I-Chem 125mL genomskinlig kort SS-burk med 0,060 in. septum obearbetad
Diameter (engelska) 2,36 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,8 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 45.7 mm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 24
Ersättningsförslutning S297-5800
Stängningsfärg Vitt
Nivå Obearbetad
Volym (engelska) Brim 4,6 oz.
Volym (metrisk) Brätt 137 mL
Mun Bred
Höjd (metrisk) 69 mm
Höjd (engelska) 2,71 tum.
Stängningsmaterial Polypropen med PTFE/Silicon Septum
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Öppna topplocket
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Produkttyp Provflaska