Läs mer
Thermo Scientific™ Septaburkar med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521640
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
Färg:
Amber
Clear
Klart
Nivå:
Certified
Certifierad
Obearbetad
Processed
Unprocessed
nr per ärende:
12
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 13455399
Brand: Thermo Scientific™ S3200060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillämpa EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder när du använder dessa bredmunnande, typ III soda-lime glas septaburkar, som finns tillgängliga som klara eller bärnstensfärgade.
Använd EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder vid användning Thermo Scientific™ Septaburkar med bred mun. Tillgängliga som klart eller bärnstensfärgat soda-limeglas av typ III, rekommenderas för EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder. Open-top cap är utrustad med ett genomborrbart PTFE-faced silikon septum. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Typ III soda-lime glasflaska, klar eller bärnsten
  • Bärnstensfärgade burkar rekommenderas för ljuskänsliga analyter
  • Vit polypropenlock med bunden PTFE-belagd silikonsepta
  • Kapsyler monterade på flaskor
  • Design med bred mun är idealisk för jordprover och trögflytande vätskor
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelare hjälper till att skydda burkar från brott; kräver ytterligare överpackning för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner för certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; kräver ytterligare överpackning för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Certifieringsparametrar VOA
Färg Klart
Beskrivning I-Chem 60mL genomskinlig kort SS-burk med 0,060 tum septum-certifierad
Diameter (engelska) 2,16 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,2 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 30.5 mm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 24
Ersättningsförslutning S297-5300
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 2,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 74 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade burkar uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Mun Bred
Höjd (metrisk) 49 mm
Produkttyp Provflaska
Höjd (engelska) 1,92 tum
Stängningsmaterial Polypropen med PTFE/Silicon Septum
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Förslutningstyp Öppna topplocket