Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgade glasburkar med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13204570
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Stängningsstorlek:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Nivå Stängningsstorlek unitSize
13204570 60 mL Certifierad 53-400 mm Paket med 24
15768128 60 mL Bearbetas 53-400 mm -
15778128 120 mL Bearbetas 58-400 mm -
15960322 250 mL Certifierad 70-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13204570 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3400060
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Välj dessa bärnstensfärgade glasburkar med bred mun och kort profil med förslutning för insamling av jord, slam och avfallsprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs.
Designad för att samla in jord-, slam- och avfallsprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs. Thermo Scientific™ Bärnstensglasburkar med bred mun finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för analyser av halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Amber Typ III soda-lime glasburk; rekommenderas för ljuskänsliga prover
  • PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
  • Storlekarna sträcker sig från 60 till 250 ml
  • Förslutningar monterade på flaskor (förutom 140-0250NC, lock ingår ej)
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje burk är individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner hos certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Certifieringsparametrar Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller
Färg Bärnsten
Beskrivning Kort burk i bärnstensfärgad glas
Diameter (engelska) Inre 1,63 tum.
Diameter (engelska) 2,16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 24
Ersättningsförslutning NA
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 2,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 74 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade burkar uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB:er och metallanalyser; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Mun Bred
Höjd (metrisk) 49 mm
Produkttyp Provburk
Höjd (engelska) 1,92 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Förslutningstyp Stängd lock
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.