Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgade glasburkar med bred mun
Descripción
Designad för att samla in jord-, slam- och avfallsprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs. Thermo Scientific™ Bärnstensglasburkar med bred mun finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för analyser av halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
- Amber Typ III soda-lime glasburk; rekommenderas för ljuskänsliga prover
- PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
- Storlekarna sträcker sig från 60 till 250 ml
- Förslutningar monterade på flaskor (förutom 140-0250NC, lock ingår ej)
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje burk är individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
- Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner hos certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Certifieringsparametrar | Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Kort burk i bärnstensfärgad glas |
| Diameter (engelska) Inre | 1,63 tum. |
| Diameter (engelska) | 2,16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 cm |
| Material | Glas (typ 3) |
| nr per ärende | 24 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.