Läs mer
Thermo Scientific™ Klara glasburkar med bred mun och kort profil med stängning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15973392
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Unprocessed
Stängningsstorlek:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
110-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Nivå Stängningsstorlek unitSize
15973392 250 mL Bearbetas 70-400 mm -
16350004 60 mL Bearbetas 53-400 mm -
12780188 125 mL Certifierad 58-400 mm Paket med 24
12790188 500 mL Certifierad 89-400 mm -
15818794 500 mL Unprocessed 89-400 mm -
15335249 2000 mL Bearbetas 110-400 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15973392 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2200250
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter med dessa glasburkar med bred mun och kort profil med stängning när ljusskydd inte krävs.
Samla jord-, slam- och avfallsprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter med Thermo Scientific™ Klara glasburkar med bred mun med kort profil när ljusskydd inte krävs. Burkar finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Klar typ III soda-lime glasburk
  • PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
  • Storlekarna sträcker sig från 60 till 2000 ml
  • Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje burk är individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner hos certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Certifieringsparametrar Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller
Färg Klart
Beskrivning Kort burk av klarglas
Diameter (engelska) 2,87 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 2 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 45.7 mm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 12
Ersättningsförslutning B167-7000BL
Stängningsfärg Vitt
Nivå Bearbetas
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 9 oz.
Volym (metrisk) Brätt 268 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade burkar uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB:er och metallanalyser; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Mun Bred
Höjd (metrisk) 89 mm
Produkttyp Burk
Höjd (engelska) 3,5 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70-400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Stängd lock