Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Fyrkantiga flaskor med bred mun
Produktkod. 10009922
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Stängningsstorlek:
GL 65
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10009922
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 92789
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VITLAB fyrkantiga flaskor med bred mun gjorda av polyeten med hög densitet med skruvlock av polyeten med låg densitet
  • utrymmesbesparande fyrkantig design ger mindre fotavtryck
Specifikationer
Kapacitet 16,9 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Färg Transparent
Material HDPE
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Wide, Threaded
Form Square
Höjd (metrisk) 120 mm
Produkttyp Square Bottle
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek GL 65
Diameter (metrisk) 90 x 90 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras