Läs mer
Sampling Systems™ Behållare i rostfritt stål med bred mun
Produktkod. 17922022 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 L
75 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17922022 50 L
17942022 75 L
17902022 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17922022 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A85650
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa rostfria stålbehållare med bred mun är idealiska för förvaring av pulver, krämer och vätskor. De är tillverkade av högkvalitativt, kemiskt resistent 316L rostfritt stål och är designade på ett sådant sätt att de underlättar rengöringen.
  • 6-tums locksystem med tre hylsor betyder att behållarna kan ge både en luft- och vattentät försegling
  • Spegelpolerad finish
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 L
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)
Kvantitet 1 flaska
Förslutning ingår Ja
Form Cylindrisk
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 550 mm
Produkttyp Förvaringsflaska i metall
Stängningsmaterial Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 400 mm
Förslutningstyp Lufttät tätning