Läs mer
Sampling Systems™ Behållare i rostfritt stål med bred mun
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
75 L
100 L
Beskrivning
- 6-tums locksystem med tre hylsor betyder att behållarna kan ge både en luft- och vattentät försegling
- Spegelpolerad finish
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Kapacitet (engelska) | 1,7 oz. |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Cylindrisk |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Höjd (metrisk) | 550 mm |
| Produkttyp | Förvaringsflaska i metall |
| Visa mer |