Läs mer
Thermo Scientific™ Stora glasburkar med bred mun och förslutning
Description
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter med Thermo Scientific™ Stora glasburkar med bred mun när ljusskydd inte krävs. Burkar finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
- Klar typ III soda-lime glasburk
- PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
- Storlekarna sträcker sig från 125 till 4000 ml
- Förslutningar monterade på flaskor
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje burk är individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
- Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner hos certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certifieringsparametrar | Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Hög burk i klarglas |
| Diameter (engelska) | 2,44 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,8 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 45.7 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| nr per ärende | 12 |
| Show More |