Läs mer
Thermo Scientific™ Stora glasburkar med bred mun och förslutning
Beskrivning
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter med Thermo Scientific™ Stora glasburkar med bred mun när ljusskydd inte krävs. Burkar finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
- Klar Typ III soda-lime glasburk
- PTFE-fodrad vit polypropenlock med sluten topp
- Storlekarna varierar från 125 till 4000 ml
- Stängningar monterade på flaskor
Certifierade burkar levereras med följande funktioner:
- Certifierad att uppfylla eller överträffa EPA:s prestandabaserade standarder för semiflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
- Analyscertifikat (CofA) ingick i fodralet och var streckkodat med lotnummer för spårbarhet
- Varje burk var individuellt streckad med partinummer och unikt containernummer
- Analysetiketter inkluderade oanslutna för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som visar manipulation
- Förpackning för spånskivedelare för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; Överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och har alla funktioner som certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obehandlade burkar är redo för din egen interna rengöring och certifieringsprocess. Packad med spånskiveavdelare för att förhindra brott; Överpackning krävs för frakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certifieringsparametrar | Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Klar glasburk med hög burk |
| Diameter (engelska) | 2,44 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,8 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 45.7 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| nr per ärende | 12 |
| Visa mer |