Läs mer
Thermo Scientific™ Stora glasburkar med bred mun och förslutning
Produktkod. 16389226
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
4000 mL
Nivå:
Bearbetad
Bearbetas
Certifierad
Obearbetad
Stängningsstorlek:
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
110-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Nivå Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
16389226 500 mL Bearbetas 70-400 mm -
16699762 125 mL Obearbetad 48-400 mm -
13529550 250 mL Certifierad 58-400 mm Paket med 12
13571590 250 mL Bearbetad 58-400 mm Paket med 12
16243661 4000 mL Certifierad 110-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16389226 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2210500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00 SEK
    640.67 SEK / Paket med 12
    Save 261.33 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter med dessa klara glasburkar med bred mun och hög profil med stängning när ljusskydd inte krävs.
Samla jord-, slam-, avfalls- och vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter med Thermo Scientific™ Stora glasburkar med bred mun när ljusskydd inte krävs. Burkar finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade burkarna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Klar typ III soda-lime glasburk
  • PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
  • Storlekarna sträcker sig från 125 till 4000 ml
  • Förslutningar monterade på flaskor
Certifierade burkar kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje burk är individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade burkar bearbetas på samma sätt som certifierade burkar och kommer med alla funktioner hos certifierade burkar, men burkar är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade burkar är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Certifieringsparametrar Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller
Färg Klart
Beskrivning Hög burk i klarglas
Diameter (engelska) 2,99 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 2 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 50.8 mm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 12
Ersättningsförslutning NA
Stängningsfärg Vitt
Nivå Bearbetas
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 17,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 518 mL
Mun Bred
Höjd (metrisk) 145 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Stängd lock
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade burkar uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB:er och metallanalyser; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Produkttyp Burk