Läs mer
Azlon™ Ventilerade tvättflaskor med bred mun
Produktkod. 15337047
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Förpackningsstorlek
15337047 500 mL Gult Paket med 5
15367047 500 mL Orange Paket med 5
15357047 500 mL Blått Paket med 5
15317047 500 mL Vitt Paket med 5
15347047 500 mL Grön Paket med 5
15327047 500 mL Rött Paket med 5
15327057 1000 mL Orange Paket med 5
15387047 1000 mL Gult Paket med 5
15317057 1000 mL Grön Paket med 5
15307057 1000 mL Blått Paket med 5
15377047 1000 mL Vitt Paket med 5
15397047 1000 mL Rött Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15337047 Leverantör Azlon Leverantörsnummer WGW238PVENT
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av LPDE för styrka och flexibilitet. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles har färgkodade lock för enkel identifiering.
Tillverkad av LPDE för styrka och flexibilitet. Azlon™ Ventilerade tvättflaskor med bred mun har färgkodade lock för enkel identifiering.
  • Fyrkantiga axelflaskor
  • Bred hals för enkel filning utan spill; patenterad DripLok™ ångavluftningsventil förhindrar att lösningsmedel droppar
  • Färgkodade polypropenförslutningar i ett stycke bibehåller formen vid användning
  • Precision jet-tip bländare för fin kontroll
  • Genomskinliga flaskor utan tryck
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material LDPE
Stängningsfärg Gult
Mun Bred
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock med böjd öppning