Läs mer
Azlon™ Ventilerade tvättflaskor med bred mun
Beschreibung
Tillverkad av LPDE för styrka och flexibilitet. Azlon™ Ventilerade tvättflaskor med bred mun har färgkodade lock för enkel identifiering.
- Fyrkantiga axelflaskor
- Bred hals för enkel filning utan spill; patenterad DripLok™ ångavluftningsventil förhindrar att lösningsmedel droppar
- Färgkodade polypropenförslutningar i ett stycke bibehåller formen vid användning
- Precision jet-tip bländare för fin kontroll
- Genomskinliga flaskor utan tryck
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Orange |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA HazCom 2012 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Form | Cylindrisk |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?