Läs mer
Azlon™ Ventilerade tvättflaskor med bred mun
Produktkod. p-6915029
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15367047
Brand: Azlon WGW234PVENT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av LPDE för styrka och flexibilitet. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles har färgkodade lock för enkel identifiering.
Tillverkad av LPDE för styrka och flexibilitet. Azlon™ Ventilerade tvättflaskor med bred mun har färgkodade lock för enkel identifiering.
  • Fyrkantiga axelflaskor
  • Bred hals för enkel filning utan spill; patenterad DripLok™ ångavluftningsventil förhindrar att lösningsmedel droppar
  • Färgkodade polypropenförslutningar i ett stycke bibehåller formen vid användning
  • Precision jet-tip bländare för fin kontroll
  • Genomskinliga flaskor utan tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Färg Genomskinligt
Material LDPE
Stängningsfärg Orange
Certifikat och efterlevnad OSHA HazCom 2012
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Produkttyp Tvättflaska
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock med böjd öppning
Genom förslutningsdispenseringen Ja