Läs mer
Gravis Vidhalsad bärnstensläsk Lime glasflaskor
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
500 mL
Beskrivning
- Finns i en mängd olika kapaciteter
- Bred hals ger enkel åtkomst till innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Soda Lime Glas |
| Antal per förpackning | 28 st |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Produkttyp | Flaska med bred mun |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |