Läs mer
Gravis Vidhalsad bärnstensläsk Lime glasflaskor
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
500 mL
Beskrivning
- Finns i en mängd olika kapaciteter
- Bred hals ger enkel åtkomst till innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Soda Lime Glas |
| Antal per förpackning | 127 st |
| Formatera | Rund |
| Produkttyp | Flaska med bred mun |