Läs mer
BRAND™ LDPE-flaska med bred hals
Produktkod. 15600479 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15600479 50 mL Varje
15610479 100 mL Varje
15620479 250 mL Varje
15630479 500 mL Varje
15640479 1000 mL Varje
15650479 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15600479 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 129728
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber LDPE bottle with wide neck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Bärnsten
Material LDPE
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Formatera Vid hals
Höjd (metrisk) 80 mm
Diameter (metrisk) 38 mm