Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | LDPE |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Formatera | Vid hals |
| Höjd (metrisk) | 94 mm |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |