Läs mer
BRAND™ PFA-flaska med bred hals
Produktkod. 10060302 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10060302 250 mL Varje
10794823 500 mL Varje
10039901 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10060302 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 128748
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flaskor designade för långtidsförvaring av lösningsmedel och standarder (spåranalys).
  • PFA skruvlock med gjuten tätningsring för positiv tätning
  • Autoklaveringsbar
  • Lätt att rengöra
  • Tål temperaturer från -200 till 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Beskrivning Vid hals
Material PFA
Trådstorlek (metrisk) S40
Förslutningstyp Skruvlock