Läs mer
BRAND™ PFA-flaska med bred hals
Produktkod. 10794823 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10794823
Brand: BRAND™ 128754
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flaskor designade för långtidsförvaring av lösningsmedel och standarder (spåranalys).
  • PFA skruvlock med gjuten tätningsring för positiv tätning
  • Autoklaveringsbar
  • Lätt att rengöra
  • Tål temperaturer från -200 till 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Beskrivning Vid hals
Material PFA
Trådstorlek (metrisk) S40
Förslutningstyp Skruvlock