Läs mer
BRAND™ PFA-flaska med bred hals
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PFA skruvlock med gjuten tätningsring för positiv tätning
- Autoklaveringsbar
- Lätt att rengöra
- Tål temperaturer från -200 till 260 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Beskrivning | Vid hals |
| Material | PFA |
| Trådstorlek (metrisk) | S40 |
| Förslutningstyp | Skruvlock |