Läs mer
BRAND™ PTFE-flaska med bred hals
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kemisk och termisk beständighet
- Robust design med kraftig vägg
- Med skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Beskrivning | Vid hals |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 52 mm |
| Material | PTFE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |