Läs mer
Hirschmann™ Fyrkantig flaska med bred hals, 10-pack
Produktkod. 16427019
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 16427019
Brand: Hirschmann™ 769066525
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativ vidhalsad fyrkantig flaska av HDPE med skruvkork av LDPE är utformad för att underlätta fyllning och tömning.
  • Vid hals
  • Fyrkantig
  • HDPE
  • Från storlek 20 ml och uppåt
  • Naturlig
  • Med skruvlock av LDPE
Specifikationer
Flaskans yta Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Rengöringsprocedur Gas/kemikalie/strålning
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 28 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 21.5 mm
Material HDPE
Hals-ID (metrisk) 21.5 mm
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 28
Stängningsfärg Naturlig
Innehåll och lagring Förvara vid 5 till 40 °C
Förslutning ingår Ja
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 38 mm
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek GL 28
Diameter (metrisk) 35 x 35 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras