Läs mer
Witeg™ Witospensor bärnstensflaska
Produktkod. 10450755
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10450755 250 mL
1 options
Produktkod. 10450755 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 5 372 025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.26 SEK
    106.18 SEK / Paket med 1
    Save 18.08 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
I bärnstensfärgat glas för att skydda ljuskänsligt innehåll.
  • Tillverkat av soda-lime-bärnstensglas
  • LEVASINT-beläggning™
  • Skruvlocksförslutning av polypropen
  • I en platsbesparande fyrkantig form
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Beläggning LEVASINT™ syntetisk beläggning
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glass
Bredd (metrisk) 65 mm
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 160 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GL 32
Förslutningstyp Skruvlock
Form Fyrkantig