Läs mer
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-425
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ WorkHorse™ Serien Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av permanent polypropen och används för termotransferskrivare.
Brand:  Brady™ 031328
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11538294
  • 1600.00 SEK / 1 rullar
Beräknad leverans: 13-11-2026
Beskrivning
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Akryl
Matte
Polypropen
Termisk överföringsskrivaretikett
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
-70 °C
1000-etikett(er) / Roll
Rektangel
76,2 x 50,8 mm (B x H)
-70 °C till +80 °C
0.1143 mm
50.80 x 76.20 mm
76.2 mm
2 tum
THT-19-425-1
Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400
Vitt
Rulla
Termisk överföring
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, märkskyltar
1
THT-19-425-1
1000/Pk.
76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F till 266 °F
0,0045 tum.
53.98 mm
3 tum
76.20 mm
50.8 mm